Läs mer
Tiafenacil Metabolite M-56, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tiafenacil Metabolite M-56 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tiafenacil Metabolite M-56 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H9 Cl F4 N2 O5 S |
| Synonym | 2-((2-Chloro-5-(2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-3,6-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-4-fluorophenyl)sulfinyl)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF4N2O5S/c1-5(12(23)24)27(26)9-3-8(7(16)2-6(9)15)21-11(22)4-10(14(17,18)19)20-13(21)25/h2-5H,1H3,(H,20,25)(H,23,24) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C(=O)O)S(=O)c1cc(N2C(=O)NC(=CC2=O)C(F)(F)F)c(F)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 2-[2-chloro-5-[2,4-dioxo-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrimidin-3-yl]-4-fluorophenyl]sulfinylpropanoic acid |
| Industry Type | Water Analysis |
| Visa mer |