Läs mer
Tiagabine hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15565916 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15565916 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15565916 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456200010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tiagabine hydrochloride
CAS 145821-59-6
Smältpunkt 192.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C20H26ClNO2S2
MDL-nummer MFCD07369025
Kvantitet 1 g
Synonym tiagabine hydrochloride, tiagabine hcl, gabitril, abbott 70569.hcl, unii-dqh6t6d8oy, dqh6t6d8oy, abbott-70569.hcl, r-1-4,4-bis 3-methylthiophen-2-yl but-3-en-1-yl piperidine-3-carboxylic acid hydrochloride, --r-1-4,4-bis 3-methyl-2-thienyl-3-butenyl nipecotic acid, hydrochloride
InChI-nyckel YUKARLAABCGMCN-PKLMIRHRSA-N
LEDER [H+].[Cl-].CC1=C(SC=C1)C(=CCCN1CCC[C@H](C1)C(O)=O)C1=C(C)C=CS1
IUPAC-namn (3R)-1-[4,4-bis(3-methylthiophen-2-yl)but-3-enyl]piperidine-3-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 412.00
PubChem CID 91274
ChEBI CHEBI:85388
Formel vikt 412.02
Procent renhet 98+%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.