missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ Tiagabine hydrochloride
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18054092
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18054092 10 mg
18096002 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18054092 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4256/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Selective GAT-1 inhibitor; anticonvulsant

GABA uptake inhibitor (IC50 = 67 nM in vivo). Exhibits high affinity and selectivity for the GAT-1 GABA transporter. Anticonvulsant; also attenuates established dynorphin-induced allodynia in a mouse model after systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 145821-59-6
Molekylformel C20H26ClNO2S2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tiagabine hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 412.01
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 412.00
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.