Läs mer
Tiagabine-methyl-d6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tiagabine-D6 HCl |
| CAS | 1217808-68-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20 2H6 H19 N O2 S2 . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Tiagabine-D6 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1/i1D3,2D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])c1ccsc1C(=CCCN2CCC[C@H](C2)C(=O)O)c3sccc3C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | (3R)-1-[4,4-bis[3-(trideuteriomethyl)thiophen-2-yl]but-3-enyl]piperidine-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.05 |
| Visa mer |