missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tiamulin Hydrogen Fumarate, LoGiCal

Produktkod. 30462061
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462061 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462061 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0394.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tiamulin fumarate
CAS 55297-96-6
Analyt- eller komponentnamn Tiamulin fumarate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C28 H47 N O4 S . C4 H4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tiamulin Hydrogen Fumarate, [[2-(Diethylamino)ethyl]thio]acetic acid (3aS,4R,5S,6S,8R,9S,9aR,10R)-6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester (2E)-2-butenedioate (1:1) (salt), 3a,9-Propano-3aH-cyclopentacyclooctene, acetic acid deriv., 14-Deoxy-14-[(2-diethylaminoethyl)-mercaptoacetoxy]mutilin hydrogen fumarate, 81723hfu, Dynamutilin, SQ 22947, Sandoz 81723hfu, Thiamutilin fumarate, Tiamulin fumarate, Tiamulin hydrogen fumarate, Tiamutin, Tiavet, [[2-(Diethylamino)ethyl]thio]acetic acid [3aS-(3aalpha,4beta,5alpha,6alpha,8beta,9alpha,9abeta,10S*)]-6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester (E)-2-butenedioate (1:1) (salt)
InChI formel InChI=1S/C28H47NO4S.C4H4O4/c1-8-26(6)17-22(33-23(31)18-34-16-15-29(9-2)10-3)27(7)19(4)11-13-28(20(5)25(26)32)14-12-21(30)24(27)28;5-3(6)1-2-4(7)8/h8,19-20,22,24-25,32H,1,9-18H2,2-7H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t19-,20+,22-,24+,25+,26-,27+,28+;/m1./s1
Lösningstyp Neat
LEDER CCN(CC)CCSCC(=O)O[C@@H]1C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]23CC[C@@H](C)[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)CC3.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC-namn (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy- 4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl [[2-(diethylamino)ethyl]sulfanyl]acetate monofumarate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 609.81
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 609.3335 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.