Läs mer
Tianeptine-d12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tianeptine-d12 |
| CAS | 1189870-26-5 |
| Molekylformel | C21H13D12ClN2O4S |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | Tianeptine D12 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O4S/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28/h5-6,8-9,11-12,14,21,23H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26)/i2D2,3D2,4D2,7D2,10D2,13D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(NC1c2ccccc2N(C)S(=O)(=O)c3cc(Cl)ccc13)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 7-[(3-chloro-6-methyl-5,5-dioxo-11H-benzo[c][1,2]benzothiazepin-11-yl)amino]-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecadeuterioheptanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.03 |
| Formel vikt | 448.1977 |