missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tianeptine Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tianeptine Ethyl Ester |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29ClN2O4S/c1-3-30-22(27)12-6-4-5-9-15-25-23-18-10-7-8-11-20(18)26(2)31(28,29)21-16-17(24)13-14-19(21)23/h7-8,10-11,13-14,16,23,25H,3-6,9,12,15H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 464.1537 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?