missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tianeptine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tianeptine Methyl Ester |
| CAS | 887588-50-3 |
| Molekylformel | C22 H27 Cl N2 O4 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 7-[(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]-heptanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27ClN2O4S/c1-25-19-10-7-6-9-17(19)22(24-14-8-4-3-5-11-21(26)29-2)18-13-12-16(23)15-20(18)30(25,27)28/h6-7,9-10,12-13,15,22,24H,3-5,8,11,14H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)CCCCCCNC1c2ccccc2N(C)S(=O)(=O)c3cc(Cl)ccc13 |
| IUPAC-namn | methyl 7-[(3-chloro-6-methyl-5,5-dioxo-11H-benzo[c][1,2]benzothiazepin-11-yl)amino]heptanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.98 |
| Formel vikt | 450.138 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?