Läs mer
Tianeptine Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Tianeptine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O4S.Na/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28;/h5-6,8-9,11-12,14,21,23H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 458.1043 |