Läs mer
Tiapride EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivning
Tiapride EP Impurity B
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoic Acid |
| CAS | 50390-76-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H10 O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoic acid, 5-Methylsulfonyl-2-methoxybenzoic acid, 6-Methoxy-3-methylsulfonylbenzoic acid, 5-mesyl-o-anisic acid, Tiapride Hydrochloride Impurity B (EP), Tiapride Hydrochloride Imp. B (EP), Tiapride Imp. B (EP), Tiapride Hydrochloride Impurity B, Tiapride Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O5S/c1-14-8-4-3-6(15(2,12)13)5-7(8)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11) |
| LEDER | COc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 2-methoxy-5-methylsulfonylbenzoic acid |
| Visa mer |