Läs mer
Tiapride Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tiapride hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O4S.ClH/c1-5-17(6-2)10-9-16-15(18)13-11-12(22(4,19)20)7-8-14(13)21-3;/h7-8,11H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,16,18);1H |
| Formel vikt | 364.1224 |
| Procent renhet | >95% |