Läs mer
Tiaprofenic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 30049089
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049089 100 mg
1 options
Produktkod. 30049089 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3322.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tiaprofenic Acid Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tiaprofenic Acid Ethyl Ester
CAS 127266-13-1
Analyt- eller komponentnamn Tiaprofenic Acid Ethyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H16 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tiaprofenic Acid Ethyl Ester, 5-Benzoyl-alpha-methyl-2-thiopheneacetic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C16H16O3S/c1-3-19-16(18)11(2)13-9-10-14(20-13)15(17)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)C(C)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn ethyl 2-(5-benzoylthiophen-2-yl)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 288.36
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 288.082 g/mol