Läs mer
Tiaprofensyra, LoGiCal
Produktkod. 30462280
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462280 10 mg
1 options
Produktkod. 30462280 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3322.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tiaprofenic acid
CAS 33005-95-7
Analyt- eller komponentnamn Tiaprofenic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H12 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tiaprofenic acid, (2RS)-2-(5-Benzoylthiophen-2-yl)propanoic acid
InChI formel InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)11-7-8-12(18-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H,16,17)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(C(=O)O)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-(5-bensoyltiofen-2-yl)propansyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 260.31
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 260,0507 g/mol