Läs mer
Tiaprofenic Acid Methyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 30051710
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051710 100 mg
1 options
Produktkod. 30051710 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3322.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tiaprofenic Acid Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tiaprofenic Acid Methyl Ester
CAS 32990-41-3
Analyt- eller komponentnamn Tiaprofenic Acid Methyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H14 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tiaprofenic Acid Methyl Ester, 5-Benzoyl-alpha-methyl-2-thiopheneacetic acid methyl ester, Methyl tiaprofenate
InChI formel InChI=1S/C15H14O3S/c1-10(15(17)18-2)12-8-9-13(19-12)14(16)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3
LEDER COC(=O)C(C)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn methyl 2-(5-benzoylthiophen-2-yl)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 274.33
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 274.0664 g/mol