Läs mer
Tiaprofensyra, Mikromol™
Description
Tiaprofensyra
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tiaprofenic acid |
| CAS | 33005-95-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tiaprofenic acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C14 H12 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Tiaprofenic acid, (2RS)-2-(5-Benzoylthiophen-2-yl)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)11-7-8-12(18-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H,16,17) |
| LEDER | CC(C(=O)O)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-(5-bensoyltiofen-2-yl)propansyra |
| Show More |