Läs mer
Tiaprofensyra, TRC
Produktkod. 30451850
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30451850 250 mg
1 options
Produktkod. 30451850 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT437000250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tiaprofenic acid
CAS 33005-95-7
Molekylformel C14 H12 O3 S
Kvantitet 250 mg
Synonym Tiaprofenic acid, (2RS)-2-(5-Benzoylthiophen-2-yl)propanoic acid
InChI formel InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)11-7-8-12(18-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H,16,17)
LEDER CC(C(=O)O)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-(5-bensoyltiofen-2-yl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 260.31
Formel vikt 260.0507