missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tiazofurin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tiazofurin |
| CAS | 60084-10-8 |
| Molekylformel | C9 H12 N2 O5 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-Thiazolecarboxamide','2-β-D-ribofuranosyl-, 2-β-D-Ribofuranosyl-4-thiazolecarboxamide, 2-β-D-Ribofuranosylthiazole-4-carboxamide, CI 909, NSC 286-193, NSC 286193, Riboxamide, TCAR, Tiazofurin, Tiazofurine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O5S/c10-8(15)3-2-17-9(11-3)7-6(14)5(13)4(1-12)16-7/h2,4-7,12-14H,1H2,(H2,10,15)/t4-,5-,6-,7-/m1/s1 |
| LEDER | NC(=O)c1csc(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC-namn | 2-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3-thiazole-4-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.27 |
| Formel vikt | 260.0467 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?