Läs mer
Tibenelast sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16486237
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16486237 5 mg
16433518 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16486237 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101705
MedChemExpress Tibenelast sodium is a phosphodiesterase inhibitor.
Tibenelast sodium is a phosphodiesterase inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tibenelast sodium
CAS 105102-18-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H13NaO4S
Kvantitet 5 mg
Synonym LY 186655
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (173.44 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC2=CC(OCC)=C(OCC)C=C2S1)[O-].[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 288.29
Formel vikt 288.29
Procent renhet 99.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation