Läs mer
TIC10 isomer, MedChemExpress
Beskrivning
TIC10 isomer is the isomer of TIC10. TIC10 isomer does not possess the reported biological activity of inducing TRIAL expression.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TIC10 isomer |
| CAS | 41276-02-2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H26N4O |
| Synonym | ONC201 isomer |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (12.94 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C(C1)=C(N2CC3=C(C)C=CC=C3)CCN1CC4=CC=CC=C4)N5C2=NCC5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.49 |
| Formel vikt | 386.49 |
| Visa mer |