Läs mer
Ticagrelor, MedChemExpress
Beskrivning
Ticagrelor (AZD6140) is a reversible oral P2Y12 receptor antagonist for the treatment of platelet aggregation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ticagrelor |
| CAS | 274693-27-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H28F2N6O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | AZD6140 AR-C 126532XX |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (95.68 mM) |
| LEDER | O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2N=NC3=C(N[C@H]4[C@H](C5=CC=C(F)C(F)=C5)C4)N=C(SCCC)N=C32)C[C@@H]1OCCO |
| Molekylvikt (g/mol) | 522.57 |
| Visa mer |