missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ticagrelor Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ticagrelor Sulfone |
| CAS | 274693-39-9 |
| Molekylformel | C23H28F2N6O6S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ticagrelor Impurity M, (1S,2S,3R,5S)-3-(7-(((1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropyl)amino)-5-(propylsulfonyl)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28F2N6O6S/c1-2-7-38(35,36)23-27-21(26-15-9-12(15)11-3-4-13(24)14(25)8-11)18-22(28-23)31(30-29-18)16-10-17(37-6-5-32)20(34)19(16)33/h3-4,8,12,15-17,19-20,32-34H,2,5-7,9-10H2,1H3,(H,26,27,28)/t12-,15+,16+,17-,19-,20+/m0/s1 |
| LEDER | CCCS(=O)(=O)c1nc(N[C@@H]2C[C@H]2c3ccc(F)c(F)c3)c4nnn([C@@H]5C[C@H](OCCO)[C@@H](O)[C@H]5O)c4n1 |
| IUPAC-namn | (1S,2S,3R,5S)-3-[7-[[(1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl]amino]-5-propylsulfonyltriazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 554.57 |
| Formel vikt | 554.1759 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?