Läs mer
Ticarcillin dinatrium och klavulanat kalium (15:1)
Produktkod. 15490617
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15490617 10 g Plastflaska 10g
1 options
Produktkod. 15490617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66659.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.64 SEK
    1758.65 SEK / 10g
    Save 431.99 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 86482-18-0 | C23H25N3O11S2 | 583,583 g/mol
Kombination ger större effektivitet mot beta--laktamresistenta stammar
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ticarcillin disodium and clavulanate potassium (15:1)
CAS 86482-18-0
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C23H25N3O11S2
MDL-nummer MFCD26967928
Synonym ticarcillin-clavulanic acid, clavulanic acid mixture with ticarcillin, clavulanic acid-ticarcillin mixt., ticarcillin-clavulanic acid mixt., ticarcillin disodium and clavulanate potassium, timentin in plastic container, 4-oxa-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, 3-2-hydroxyethylidene-7-oxo-, 2r,3z,5r-, mixt. with 2s,5r,6r-6-2r-carboxy-3-thienylacetyl amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, 4-oxa-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, 3-2-hydroxyethylidene-7-oxo-, 2r-2-alpha,3z,5-alpha-, mixt. with 2s-2-alpha,5-alpha,6-beta s*-6-carboxy-3-thienylacetyl amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, clavulanic acid-ticarcillin mixt
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten
InChI-nyckel XWMVMWTVLSLJGY-FAJPTIRJSA-N
LEDER CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CSC=C3)C(=O)O)C(=O)O)C.C1C2N(C1=O)C(C(=CCO)O2)C(=O)O
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-carboxy-2-thiophen-3-ylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;(2R,3Z,5R)-3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 583.583
PubChem CID 6437075
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ticarcillin disodium with clavulanate potassium (15:1)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ticarcillin disodiumsalt, clavulanate potassium
RUO– Endast forskningsanvändning