Läs mer
Ticarcillin disodium, MedChemExpress
Produktkod. 16478656
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16478656 100 mg
1 options
Produktkod. 16478656 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1175
MedChemExpress Ticarcillin disodium is an injectable antibiotic for the treatment of Gram-negative bacteria, particularly Pseudomonas aeruginosa.
Ticarcillin disodium is an injectable antibiotic for the treatment of Gram-negative bacteria, particularly Pseudomonas aeruginosa.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ticarcillin disodium
Fysisk form Solid
CAS 4697-14-7
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14N2Na2O6S2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (291.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (233.43 mM)
LEDER O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(C(C(O[Na])=O)C3=CSC=C3)=O)N1C2=O)O[Na]
Molekylvikt (g/mol) 428.39
Formel vikt 428.39
Procent renhet 97.26%