Läs mer
Melford Ticarcillin dinatriumsalt
Beskrivning
Ticarcillin dinatriumsalt är ett antibiotikum som tillhör den klass av läkemedel som kallas penicillin.
Ticarcillin dinatriumsalt används ofta inom biovetenskaperna för forskningsapplikationer.
På life science-marknaden används ticarcillin-dinatriumsalt främst som ett selektivt medel i mikrobiologiska och molekylärbiologiska experiment.
Det inkorporeras ofta i odlingsmedier för att hämma tillväxten av vissa bakterier, vilket möjliggör selektiv tillväxt av önskade organismer eller detektering av specifika bakteriestammar.
Forskare och vetenskapsmän som arbetar inom områden som mikrobiologi, immunologi och molekylärbiologi kan använda ticarcillin-dinatriumsalt för att studera bakteriella resistensmekanismer, utvärdera effektiviteten av antimikrobiella föreningar eller isolera och identifiera specifika bakteriearter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ticarcillin Disodium Salt |
| CAS | 4697-14-7 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | C15H14N2Na2O6S2 |