Läs mer
PEPperCHIP™ Mikroarray av fästingburen encefalitvirusproteom
Produktkod. 16337768
:
Antal: 1 Slide
Produktkod. 16337768
Brand: PEPperCHIP™ SPC.021.001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tick-borne encefalitvirus proteom mikroarray med 3414 virusspecifika peptider tryckta i duplikat. Mikroarrayen kan användas för epitopkartläggning, serumscreening eller upptäckt av biomarkörer.
  • Microarray innehåll: Genompolyprotein av fästingburet encefalitvirus spjälkat i 13 kedjor: peptid 2k, kapsidprotein C, prM, peptid pr, litet höljeprotein M, höljeprotein E, icke-strukturellt protein 1, icke-strukturellt protein 2A, serinproteassubenhet NS2B, serinproteas NS3, icke-strukturellt protein 4A, icke-strukturellt RNA-riktat protein NS5,
  • Peptidlängd/överlappning: 15 aa/ 14 aa
  • Antal peptider: 3414 tryckt i duplikat och HA-, polio- och c-Myc-kontrollpeptider
Specifikationer
Beläggning PEGMA/PMMA
Beskrivning 1 arraykopia per mikroarray
Kvantitet 1 Skjut
Bifogningsmetod Kombinatorisk peptidsyntes genom aminosyralaserutskrift
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Färg Genomskinlig
Regulatorisk status RUO
Streckkod Individuell streckkod för varje mikroarray
Material Mikroskopiskt glas
Typ High-density Peptide Microarray
För användning med (applikation) Antikroppsvalidering, epitopkartläggning, serumscreening, upptäckt av biomarkörer
Sterilitet Icke-steril
Mått (LxB) 75.4 x 25 mm