Läs mer
Ticlopidine EP Impurity H (as Hydrochloride), Mikromol™
Descrizione
Ticlopidine EP Impurity H (as Hydrochloride)
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride |
| CAS | 53885-39-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-(4-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H14 Cl N S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ticlopidine Hydrochloride Imp. H (EP), Ticlopidine Imp. H (EP), 5-(4-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. H (EP) as Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Impurity H as Hydrochloride, Ticlopidine Impurity H as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClNS.ClH/c15-13-3-1-11(2-4-13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14;/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2;1H |
| LEDER | Cl.Clc1ccc(CN2CCc3sccc3C2)cc1 |
| IUPAC-namn | 5-[(4-chlorophenyl)methyl]-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridine;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?