missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ticlopidine EP Impurity J (as Dihydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 30458021
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458021 4 x 25 mg
30049310 25 mg
30051805 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30458021 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0150.1000254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ticlopidine EP Impurity J (as Dihydrochloride), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,N'-Bis(2-chlorobenzyl)ethane-1,2-diamine Dihydrochloride
CAS 2056-18-0
Analyt- eller komponentnamn N,N'-Bis(2-chlorobenzyl)ethane-1,2-diamine Dihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H18 Cl2 N2 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N,N'-Bis(2-chlorobenzyl)ethane-1,2-diamine Dihydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. J (EP) as Dihydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. J (EP), Ticlopidine Imp. J (EP), Ticlopidine Hydrochloride Impurity J as Dihydrochloride, Ticlopidine Impurity J as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H18Cl2N2.2ClH/c17-15-7-3-1-5-13(15)11-19-9-10-20-12-14-6-2-4-8-16(14)18;;/h1-8,19-20H,9-12H2;2*1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.Cl.Clc1ccccc1CNCCNCc2ccccc2Cl
IUPAC-namn N,N'-bis[(2-chlorophenyl)methyl]ethane-1,2-diamine;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 382.16
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 380.0381 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.