missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific™ Ticlopidine Hydrochloride

Platelet aggregation inhibitor capable of inducing apoptosis in various cancer cell lines

Brand:  Thermo Scientific™ J63971.14

Kvantitet 25 g

 Se fler versioner av denna produkt

Produktkod. 15406119

Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Kemiska identifierare

53885-35-1
5-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Platelet aggregation inhibitor capable of inducing apoptosis in various cancer cell lines
300.25g/mol
Powder
White

Specifikationer

25 g
Powder
53885-35-1
300.25g/mol
White
Platelet aggregation inhibitor capable of inducing apoptosis in various cancer cell lines
C14H14ClNS·HCl
5-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.