Läs mer
Ticlopidine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Ticlopidine hydrochloride is an adenosine diphosphate (ADP) receptor inhibitor against platelet aggregation with IC50 of ∼2 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ticlopidine hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 53885-35-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H15Cl2NS |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (166.53 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (166.53 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=CC=CC=C1CN2CCC3=C(C=CS3)C2.Cl |
| Visa mer |