Läs mer
Ticlopidine N-Oxide, Mikromol™
Produktkod. 30049526
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049526 25 mg
1 options
Produktkod. 30049526 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0150.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ticlopidine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ticlopidine N-Oxide
CAS 79923-55-0
Analyt- eller komponentnamn Ticlopidine N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H14 Cl N O S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Thieno[3,2-c]pyridine, 5-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydro-, 5-oxide, Ticlopidine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C14H14ClNOS/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16(17)7-5-14-12(10-16)6-8-18-14/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2
LEDER [O-][N+]1(Cc2ccccc2Cl)CCc3sccc3C1
IUPAC-namn 5-[(2-chlorophenyl)methyl]-5-oxido-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-ium
Molekylvikt (g/mol) 279.79
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 279.0485 g/mol