missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ticlopidine N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ticlopidine N-Oxide |
| CAS | 79923-55-0 |
| Molekylformel | C14 H14 Cl N O S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Thieno[3,2-c]pyridine','5-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydro-','5-oxide, Ticlopidine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClNOS/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16(17)7-5-14-12(10-16)6-8-18-14/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2 |
| LEDER | [O-][N+]1(Cc2ccccc2Cl)CCc3sccc3C1 |
| IUPAC-namn | 5-[(2-chlorophenyl)methyl]-5-oxido-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-ium |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.79 |
| Formel vikt | 279.0485 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?