Läs mer
Tiklopidin, TRC
Produktkod. 30007439
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007439 25 mg
30009309 50 mg
30003354 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007439 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT88991525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55142-85-3
Molekylformel C14H14ClNS
Molekylvikt (g/mol) 263.79
Synonym 5-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, 5-[(2-Chlorophenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, PCR 5332, Ticlid, Ticlop, Ticlopidine, Tiklyd
IUPAC-namn 5-[(2-klorofenyl)metyl]-6,7-dihydro-4H-tieno[3,2-c]pyridin
LEDER Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ticlopidine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14ClNS/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2
Formel vikt 263.0535