Läs mer
Tideglusib, TRC
Produktkod. 30453328
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30453328 50 mg
1 options
Produktkod. 30453328 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT43870050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tideglusib
CAS 865854-05-3
Molekylformel C19H14N2O2S
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-Benzyl-2-(naphthalen-1-yl)-[1,2,4]thiadiazolidine-3,5-dione, 2-(1-Naphthalenyl)-4-(phenylmethyl)-1,2,4-Thiadiazolidine-3,5-dione
InChI formel InChI=1S/C19H14N2O2S/c22-18-20(13-14-7-2-1-3-8-14)19(23)24-21(18)17-12-6-10-15-9-4-5-11-16(15)17/h1-12H,13H2
LEDER O=C(CNc1cc(F)c(F)cc1)Nc2c(C)ccc(CN3CCNCC3)c2
IUPAC-namn 4-benzyl-2-naftalen-1-yl-1,2,4-tiadiazolidin-3,5-dolon
Molekylvikt (g/mol) 334.39
Formel vikt 334.0776