missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tie-2 Antibody (B-B48), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-14575AF594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Tie-2 Monoclonal antibody specifically detects Tie-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| Tie-2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| angiopoietin-1 receptor, CD202B, CD202b antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hTIE2, p140 TEK, soluble TIE2 variant 1, soluble TIE2 variant 2, TEK tyrosine kinase, endothelial, TIE-2, TIE2CD202b, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, venous malformations, multiple cutaneous and mucosal, VMCM, VMCM1 | |
| Eahy 926 cell line | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase | |
| 7010 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| B-B48 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering