missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tie-2 Antibody (Regeneron patent anti-TIE-2), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-27984AF488
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Tie-2 Monoclonal antibody specifically detects Tie-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifikationer
| Tie-2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| angiopoietin-1 receptor, CD202B, CD202b antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hTIE2, p140 TEK, soluble TIE2 variant 1, soluble TIE2 variant 2, TEK tyrosine kinase, endothelial, TIE-2, TIE2CD202b, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, venous malformations, multiple cutaneous and mucosal, VMCM, VMCM1 | |
| TIE2/ CD202b | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase | |
| 7010 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG4 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Regeneron patent anti-TIE-2 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering