Läs mer
Nitritex™ Tie-on ansiktsmask med visir
BIOPHARMA
Produktkod. 15288318
Change view
Certifikat och efterlevnad:
ISO 9001:2008, ISO 2859
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Certifikat och efterlevnad Förpackningsstorlek
15288318 ISO 9001:2008, ISO 2859 Paket med 100
1 options
Produktkod. 15288318 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer VFM210TSLOT
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-05-2027
Optiskt klart, anti-imvisir kombinerat med en påknytande, latexfri, bakteriefiltrerande ansiktsmask med låg luddighet. Nitritex™ Tie-on ansiktsmask med visir ger överlägsen filtreringseffektivitet, komfort, andningsförmåga och ett visir för extra skydd.
  • Latexfri
  • Låg luddmask
  • Hög bakterie- och partikelfiltreringseffektivitet
  • Optiskt klart visir
  • Förvrängningsfritt visir
  • Anti-imvisir
  • Knyt på
  • ISO Klass 4 och EU GMP Kompatibel med klass A
  • Plastbelagd stålnosgrimma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ansiktsmask med visir
Färg Vitt
Sterilitet Sterila
Stil Plisserad med slipsar
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008, ISO 2859
Konstruktion 3-ply
Mått (L x B x H) 210 x 95 mm
Filtereffektivitet >96%
Inkluderar Visir Ansiktsmask
Längd (metrisk) 210 mm
Modell VFM201
Förpackningsmängd 100/påse
Bredd (metrisk) 95 mm