missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ TIGD3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 17911381
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17911381 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17911381 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5144066

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Adding 0.2 mL of distilled water will yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: human HepG2 whole cell, human T-47D whole cell, human SH-SY5Y whole cell, human MCF-7 whole cell. Flow: Daudi cell. Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

The protein encoded by this gene belongs to the tigger subfamily of the pogo superfamily of DNA-mediated transposons in humans. These proteins are related to DNA transposons found in fungi and nematodes, and more distantly to the Tc1 and mariner transposases. They are also very similar to the major mammalian centromere protein B. The exact function of this gene is not known.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen TIGD3
Användningsområden ELISA, Flow Cytometry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 500 μg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 4mg trehalose and no preservative
Gen TIGD3
Genaccessionsnr. Q6B0B8
Gene Alias LOW QUALITY PROTEIN: tigger transposable element-derived protein 3; Tigd3; tigger transposable element derived 3; tigger transposable element derived 3 homolog; tigger transposable element-derived protein 3
Gensymboler TIGD3
Värd art Rabbit
Immunogen E.coli-derived human TIGD3 recombinant protein (Position: R129-E462).
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 220359
Målarter Human
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.