Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tigecyklin
Produktkod. 16584374 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16584374 250 mg
16574374 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16584374 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 463062500
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 220620-09-7
Molekylformel C29H39N5O8
Molekylvikt (g/mol) 585.66
InChI-nyckel ZXGBRIBPJBHLMO-SBMFAFPZSA-N
IUPAC-namn N-[(5aR,6aS,7S,9Z,10aS)-9-[amino(hydroxi)metyliden]-4,7-bis(dimetylamino)-1,10a,12-trihydrox y-8,10,11-trioxo-5,5a,6,6a,7,8,9,10,10a,11-dekahydrotetracen-2-yl]-2-(tert-butylamino)acetamid
LEDER CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=C(NC(=O)CNC(C)(C)C)C(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tigecycline
Smältpunkt 165.0°C to 175.0°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 585.65
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tigecycline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tigecycline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.