missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tigecycline Pentacyclic Analog, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,4aR,4bR,10aR,11aS)-9-(Dimethylamino)-7-[{2-[(1,1-dimethylethyl)amino]acetyl}amino]-1,2,4a,5,10,10a,11,11a-octahydro-1,4,4a,6-tetrahydroxy-2,5,12-trioxo-1,4b-methano-4bH-benzo[b]fluorene-3-carboxamide |
| CAS | 1268494-40-1 |
| Molekylformel | C27 H32 N4 O9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (1S,4aR,4bR,10aR,11aS)-9-(Dimethylamino)-7-[[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]acetyl]amino]-1,2,4a,5,10,10a,11,11a-octahydro-1,4,4a,6-tetrahydroxy-2,5,12-trioxo-1,4b-methano-4bH-benzo[b]fluorene-3-carboxamide, Tigecycline Pentacyclic Analog, |
| InChI formel | InChI=1S/C27H32N4O9/c1-24(2,3)29-9-15(32)30-12-8-13(31(4)5)11-6-10-7-14-26(39)20(35)17(22(28)37)21(36)27(14,40)25(10,23(26)38)19(34)16(11)18(12)33/h8,10,14,29,33,36,39-40H,6-7,9H2,1-5H3,(H2,28,37)(H,30,32) |
| LEDER | CN(C)c1cc(NC(=O)CNC(C)(C)C)c(O)c2C(=O)C34C(CC5C(O)(C(=O)C(=C(O)C35O)C(=O)N)C4=O)Cc12 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-4-(methylsulfonimidoyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 556.56 |
| Formel vikt | 556.2169 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?