Läs mer
Polyco Healthline Tiger Stripe medeltunga avfallssäckar på en rulle
Beskrivning
- Kategori: Kliniskt avfall
- Styrka: Medelvikt
- Kapacitet: 20 L, 30 L
- Packformat: Rulla
- Utformad för klinisk avfallssegregering och hantering
- Stödjer säker hantering av avfallsströmmar inom hälso- och sjukvården
- Tillgängliga färger: Tiger Stripe
- Återvunnet materialinnehåll: 30 % återvunnet innehåll (produktkoder: TSYB/2, TSYB/3)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Förslutningstyp | Slips |
| Kapacitet (engelska) | 5,3 gal. |
| Färg | Tiger Stripe |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 660 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (applikation) | Avfallshantering |
| Bredd (engelska) | 26 tum |
| Visa mer |
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.