Läs mer
TIGIT Monoclonal Antibody (GIGD7), Super Bright™ 702, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
3460.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | TIGIT |
|---|---|
| Klona | GIGD7 |
| Koncentration | 0.2 mg/mL |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15933784
|
Invitrogen
67-9501-82 |
100 μg |
3460.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Rat Monoclonal Antibody
Binds with high affinity to the poliovirus receptor (PVR) which causes increased secretion of IL10 and decreased secretion of IL12B and suppresses T cell activation by promoting the generation of mature immunoregulatory dendritic cells.Specifikationer
| TIGIT | |
| 0.2 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| 100043314 | |
| IgG2a κ | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| GIGD7 | |
| Flow Cytometry | |
| Super Bright 702 | |
| Rat | |
| Mouse | |
| P86176 | |
| TIGIT | |
| Primary | |
| 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
| TIGIT |