missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tiglic Acid-d3 (Major), TRC

Produktkod. 30452586
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452586 500 mg
30449313 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30452586 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT440052500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 19146-57-7
Molekylformel C5 2H3 H5 O2
Molekylvikt (g/mol) 103.13
Synonym Crotonic-4,4,4-d3 acid, 2-methyl-, (E)- (8CI), Tiglic acid-d3, (2E)-2-Methyl-2-butenoic-4,4,4-d3 acid, trans-2-Methyl-3-(methyl-d3)acrylic acid, (E)-2-Methyl-2-butenoic acid (4,4,4-D3), Tiglic acid (4,4,4-D3)
IUPAC-namn (E)-2-(trideuteriomethyl)but-2-enoic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])\C(=C/C)\C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tiglic Acid-d3
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3+/i2D3
Formel vikt 103.0713
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.