Läs mer
Tiglic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16469366
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16469366 100 mg
1 options
Produktkod. 16469366 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW012999
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Tiglic acid is a monocarboxylic unsaturated organic acid found in croton oil and in several other natural products. Tiglic aci has a role as a plant metabolite.
Tiglic acid is a monocarboxylic unsaturated organic acid found in croton oil and in several other natural products. Tiglic aci has a role as a plant metabolite.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tiglic acid
CAS 80-59-1
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H8O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (998.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.69 mg/mL (76.81 mM; Need ultrasonic)
LEDER C/C=C(C)/C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Formel vikt 100.12
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism