Läs mer
Tiglicsyra, TRC
Produktkod. 30449779
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30449779 5 g
1 options
Produktkod. 30449779 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT4400505G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tiglic Acid
CAS 80-59-1
Molekylformel C5 H8 O2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Butenoic acid','2-methyl-','(2E)-, 2-Butenoic acid','2-methyl-','(E)-, Crotonic acid','2-methyl-','(E)- (8CI), Tiglic acid (6CI,7CI), (2E)-2-Methyl-2-butenoic acid, (E)-2,3-Dimethylacrylic acid, (E)-2-Methyl-2-butenoic acid, (E)-2-Methylcrotonic acid, (E)-α-Methylcrotonic acid, Cevadic acid, NSC 44235, NSC 8999, Tiglinic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid, trans-2-Methyl-2-butenoic acid, trans-2-Methylcrotonic acid, trans-α,β-Dimethylacrylic acid
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3+
LEDER C\C=C(/C)\C(=O)O
IUPAC-namn (E)-2-metylbut-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Formel vikt 100.0524