missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tigloyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tigloyl Chloride |
| CAS | 35660-94-7 |
| Molekylformel | C5 H7 Cl O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (2E)-2-Methyl-2-butenoyl Chloride, (E)-2-Methyl-2-butenoyl Chloride, Tiglic Acid Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3/b4-3+ |
| LEDER | C\C=C(/C)\C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | (E)-2-methylbut-2-enoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.56 |
| Formel vikt | 118.0185 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Spot an opportunity for improvement?