Läs mer
Tiglyl carnitine, MedChemExpress
Produktkod. 16461199
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16461199 1 mg
16417517 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16461199 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113408
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Tiglyl carnitine is found to be associated with celiac disease and mitochondrial acetoacetyl-CoA thiolase (T2) deficiency.
Tiglyl carnitine is found to be associated with celiac disease and mitochondrial acetoacetyl-CoA thiolase (T2) deficiency.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tiglyl carnitine
CAS 64681-36-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H21NO4
Kvantitet 1 mg
LEDER C/C=C(C)/C(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 243.3
Formel vikt 243.3
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism