Läs mer
Tigogenin, TRC
Produktkod. 30457167
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457167 250 mg
30450721 100 mg
30454260 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457167 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT444685250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-60-1
Molekylformel C27H44O3
Molekylvikt (g/mol) 416.64
Synonym 5α-Spirostan-3β-ol, (25R)-5α-Spirostan-3β-ol, Tigogenin, (25R)-5α-Spirostan-3β-ol, NSC 93754, Ticogenin, (3β,5α,25R)-Spirostan-3-ol
LEDER C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tigogenin
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formel vikt 416.329