Läs mer
Tilbroquinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tilbroquinol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8BrNO/c1-6-5-8(11)10(13)9-7(6)3-2-4-12-9/h2-5,13H,1H3 |
| Formel vikt | 236.9789 |