Läs mer
BOLA Tiles
Mått (L x B):
300 x 2 mm
300 x 3 mm
300 x 4 mm
300 x 5 mm
300 x 6 mm
300 x 8 mm
300 x 10 mm
300 x 15 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Standard sizes with different thicknesses.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Absorptionsförmåga | Non-absorbent |
| Mått (L x B) | 300 x 2 mm |
| Disponibel | Single-use |