Läs mer
Tiletamine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tiletamine Hydrochloride |
| CAS | 14176-50-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tiletamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H17 N O S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(Ethylamino)-2-(2-thienyl)cyclohexanone hydrochloride, Tiletamin hydrochloride, Tiletamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NOS.ClH/c1-2-13-12(11-7-5-9-15-11)8-4-3-6-10(12)14;/h5,7,9,13H,2-4,6,8H2,1H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CCNC1(CCCCC1=O)c2cccs2 |
| Visa mer |